主要文件
ELGH9602CB7E
Exelgen Discovery Ltd.
(3-Methyl-1-benzothien-2-yl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
206.27
MDL编号:
Iupac Name
(3-methyl-1-benzothien-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)14-10(7)6-11(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
MFVMWBIORCNCNB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)