Merck
ENAH98DB7844
Enamine
5-methyl-1,4-dinitro-1H-imidazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
172.1
MDL號碼:
mp
113-114
Iupac Name
5-methyl-1,4-dinitro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H4N4O4/c1-3-4(7(9)10)5-2-6(3)8(11)12/h2H,1H3
InChI 密鑰
IHZJEUKQRREQAB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7885583
Melting Point
113-114
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7885583