Merck
ENAH987FA7E6
Enamine
4-(bromomethylidene)piperidine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.52
MDL號碼:
Iupac Name
4-(bromomethylene)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10BrN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h5,8H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
NJMVLQLBGCQJLX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)