Merck
ENAH9851DB1F
Enamine
3-hydroxybutanal
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
88.11
MDL编号:
Iupac Name
3-hydroxybutanal
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h3-4,6H,2H2,1H3
InChI key
HSJKGGMUJITCBW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7524303
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)