Merck
ENAH984B6BEE
Enamine
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.6
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-4-5(7)2-3-6(9-4)10-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
ZKTXUMXMOBVOSB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)