Merck
ENAH97BFD797
Enamine
3-acetamido-5-nitrobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
224.17
MDL编号:
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O5/c1-5(12)10-7-2-6(9(13)14)3-8(4-7)11(15)16/h2-4H,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
InChI key
PXAFGNQRBIXGLM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11701650
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)