Merck
ENAH961D52C3
Enamine
3-amino-5-bromo-2-fluorobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
234.02
MDL编号:
Iupac Name
3-amino-5-bromo-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
MRTOTKCKUHHOLC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399474
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)