Merck
ENAH961CEC72
Enamine
imidazo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.19
MDL编号:
Iupac Name
imidazo[1,5-a]pyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H5FN2O2S/c8-13(11,12)7-9-5-6-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H
InChI key
YVANUFYYLMJYNP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246699
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246699
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)