Merck
ENAH961CEB79
Enamine
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
280.95
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
mp
25-26
Iupac Name
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI 密鑰
NGXMWCHDSDVSJY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Melting Point
25-26
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)