Merck
ENAH961CE565
Enamine
2-bromo-4-tert-butyl-5-nitroaniline hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
309.59
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-4-(tert-butyl)-5-nitroaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O2.ClH/c1-10(2,3)6-4-7(11)8(12)5-9(6)13(14)15;/h4-5H,12H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
NWQNLDMUYHVXDW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736059
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736059
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)