Merck
ENAH961CDEEE
Enamine
6-bromo-8-(trifluoromethyl)-[1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
267.01
MDL號碼:
Iupac Name
6-bromo-8-(trifluoromethyl)tetrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF3N4/c7-3-1-4(6(8,9)10)5-11-12-13-14(5)2-3/h1-2H
InChI 密鑰
ACTWGTJJWIGGSQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703159
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703159
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)