Merck
ENAH961CD837
Enamine
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
356.93
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5HBrF3IS/c6-2-1-3(5(7,8)9)11-4(2)10/h1H
InChI key
BIVZBBRBNASNAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27738780
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)