Merck
ENAH961CD670
Enamine
6-methoxyhexan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
132.2
MDL编号:
Iupac Name
6-methoxy-1-hexanol
Inchi Code
1S/C7H16O2/c1-9-7-5-3-2-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
CROLBRYGLOVQCD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1637796
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1637796
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)