Merck
ENAH961CD3F1
Enamine
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.22
MDL號碼:
Iupac Name
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChI 密鑰
HSLRPBYCTLRWGL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195412
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)