Merck
ENAH961CD3D2
Enamine
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
316.94
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2BrIOS/c6-3-1-5(7)9-4(3)2-8/h1-2H
InChI key
BJQLWDBWQMPKTO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)