Merck
ENAH95E73572
Enamine
4-(trifluoromethyl)cyclopentane-1,2-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.1
MDL號碼:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)cyclopentane-1,2-dione
Inchi Code
1S/C6H5F3O2/c7-6(8,9)3-1-4(10)5(11)2-3/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
XZCHWGFUNNWCID-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108156
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)