Merck
ENAH95E72D73
Enamine
3-bromo-2,4,5-trimethylthiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
205.12
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-2,4,5-trimethylthiophene
Inchi Code
1S/C7H9BrS/c1-4-5(2)9-6(3)7(4)8/h1-3H3
InChI key
BFJFNKVVMHQWOS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526747
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6526747
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)