Merck
ENAH95E72D2E
Enamine
1-chloro-5-iodo-2,4-dimethoxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
298.51
MDL號碼:
Iupac Name
1-chloro-5-iodo-2,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClIO2/c1-11-7-4-8(12-2)6(10)3-5(7)9/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
VLAQQNJVQSMILH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4256017
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4256017
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)