Merck
ENAH95E728B1
Enamine
2-ethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.19
MDL號碼:
Iupac Name
2-ethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6-7-3-5(4-8)10-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI 密鑰
OMUBNKUNEFRWQE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176008
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176008
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)