Merck
ENAH95E72610
Enamine
methyl 2,2-difluoro-1-(hydroxymethyl)cyclopropane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.12
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 2,2-difluoro-1-(hydroxymethyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8F2O3/c1-11-4(10)5(3-9)2-6(5,7)8/h9H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
JRAYOJWUUXEOBR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980949
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)