Merck
ENAH9453E1F7
Enamine
(4-fluorophenyl)ethynesulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
202.18
MDL编号:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)ethyne-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H4F2O2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-4H
InChI key
UFPNMHXLKZECLX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682401
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26682401
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)