Merck
ENAH9453D601
Enamine
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
160.22
MDL编号:
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-2-9-7-11-12(8-9)10-5-3-4-6-10/h1,7-8,10H,3-6H2
InChI key
PXWJMDYNSIWHNN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)