Merck
ENAH9453D5C5
Enamine
1-chloro-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
236.62
MDL编号:
Iupac Name
1-chloro-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetone
Inchi Code
1S/C10H8ClF3O/c11-6-8(15)5-7-3-1-2-4-9(7)10(12,13)14/h1-4H,5-6H2
InChI key
YWWKERNCOXNURK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4331810
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4331810
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)