Merck
ENAH9453D59F
Enamine
3-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.01
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-6-5(9)2-1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
InChI key
YWIZWDSBSPYJFV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121460
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121460
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)