Merck
ENAH942F2B77
Enamine
2-{2-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-6-yl}acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
255.31
MDL號碼:
Iupac Name
2-((1S,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-7-8-4-9(6-11(15)16)10(14)5-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
UDYYUMAQBWZPMT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6982335
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6982335
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)