Merck
ENAH942F2A7A
Enamine
2,4-dichloro-5-cyclopentylpyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
217.1
MDL號碼:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-cyclopentylpyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10Cl2N2/c10-8-7(5-12-9(11)13-8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
YVQNZRAXNJOUSA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288411
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26288411
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)