Merck
ENAH93E75A72
Enamine
N,2-dimethylcyclopentan-1-amine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
113.2
MDL编号:
Iupac Name
N,2-dimethylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(6)8-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
MEDVLGKKCCKQAO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269586
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)