Merck
ENAH93E759CC
Enamine
[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
273.66
MDL编号:
Iupac Name
(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7ClF3NO2S/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-16(13,14)15/h1-3H,4H2,(H2,13,14,15)
InChI key
KJNSHHUAEHVFTQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664624
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664624
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)