Merck
ENAH93E75976
Enamine
2-{bicyclo[2.2.2]octan-2-yl}ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
153.27
MDL號碼:
Iupac Name
2-(bicyclo[2.2.2]octan-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H19N/c11-6-5-10-7-8-1-3-9(10)4-2-8/h8-10H,1-7,11H2
InChI 密鑰
GRTQEDXZJPQQDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3121924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3121924
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)