Merck
ENAH93E75750
Enamine
1-(6-chloro-7-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
272.54
MDL號碼:
Iupac Name
(6-chloro-7-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClFN3.2ClH/c9-4-1-2-5-8(7(4)10)13-6(3-11)12-5;;/h1-2H,3,11H2,(H,12,13);2*1H
InChI 密鑰
VYDSMTJPEZXHJY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664507
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664507
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)