Merck
ENAH93E754D7
Enamine
(2,4-dimethylpyridin-3-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
136.2
MDL编号:
Iupac Name
(2,4-dimethyl-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-6-3-4-10-7(2)8(6)5-9/h3-4H,5,9H2,1-2H3
InChI key
DMQOEKFRLIOZDU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2925530
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2925530
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)