Merck
ENAH93E751BE
Enamine
4-methyl-2-(propan-2-yl)furo[2,3-d]pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.22
MDL编号:
Iupac Name
2-isopropyl-4-methylfuro[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-6(2)9-11-7(3)8-4-5-13-10(8)12-9/h4-6H,1-3H3
InChI key
ZKYJQWJJJKAFIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23903846
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23903846
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)