Merck
ENAH93E74FE9
Enamine
3,3-difluoropropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
110.06
MDL编号:
Iupac Name
3,3-difluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H4F2O2/c4-2(5)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChI key
SHJWFIDAWODQSR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90870
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)