Merck
ENAH93E744B4
Enamine
5-iodopentanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
209.03
MDL號碼:
Iupac Name
5-iodopentanenitrile
Inchi Code
1S/C5H8IN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
InChI 密鑰
BUTKEUQCGYDXBR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219772
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219772
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)