Merck
ENAH93E73F08
Enamine
{1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl}methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
142.2
MDL號碼:
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7-2-3-8(4-7,5-9)6-10-7/h9H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
NRSHLESQHYCANY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623867
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623867
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)