Merck
ENAH908467D3
Enamine
2-chloro-N-pentylpyridine-3-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
262.76
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-chloro-N-pentyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O2S/c1-2-3-4-8-13-16(14,15)9-6-5-7-12-10(9)11/h5-7,13H,2-4,8H2,1H3
InChI key
BUQRXOHGWJMWRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10183922
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)