Merck
ENAH90823547
Enamine
4-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
188.2
MDL编号:
Iupac Name
4-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H9FN2/c12-11-2-1-9(13)7-10(11)8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,13H2
InChI key
RGFAOBXVEJMYRE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2706540
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2706540
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)