Merck
ENAH90823519
Enamine
[4-(oxan-2-yloxy)phenyl]methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.27
MDL號碼:
Iupac Name
(4-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c13-9-10-4-6-11(7-5-10)15-12-3-1-2-8-14-12/h4-7,12H,1-3,8-9,13H2
InChI 密鑰
LCYFUCXYEJHWDR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4399401
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4399401
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)