Merck
ENAH9082279D
Enamine
3-bromo-6-chloro-7-fluoro-1-benzofuran
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
249.47
MDL编号:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-7-fluorobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H3BrClFO/c9-5-3-12-8-4(5)1-2-6(10)7(8)11/h1-3H
InChI key
DYJQSZWGQLXVLL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492596
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492596
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)