Merck
ENAH9082267B
Enamine
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.03
MDL编号:
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c1-9-5-3-2-4(7)6(8)10-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
DGYJVRIDGJGFGN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)