Merck
ENAH908225CF
Enamine
2-amino-5-(diethylamino)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
208.26
MDL编号:
Iupac Name
2-amino-5-(diethylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-3-13(4-2)8-5-6-10(12)9(7-8)11(14)15/h5-7H,3-4,12H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
MTZDEWXZPFEMCM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550157
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7550157
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)