Merck
ENAH65927B12
Enamine
3-oxobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
168.19
MDL號碼:
mp
131-133
Iupac Name
3-oxobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(8(11)12)3-1-6(7)2-4-9/h6H,1-5H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
YXDWRLJUEHUEMF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188487
Melting Point
131-133
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188487
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)