Merck
ENAH6592797D
Enamine
diethyl[2-(methylsulfanyl)ethyl]amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
147.28
MDL编号:
Iupac Name
N,N-diethyl-2-(methylthio)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H17NS/c1-4-8(5-2)6-7-9-3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
NCEBDVSAEIMPNE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110588
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110588
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)