Merck
ENAH65927943
Enamine
sodium tetramethoxyboranuide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
157.94
MDL號碼:
mp
253-258
Iupac Name
sodium tetramethoxyborate
Inchi Code
1S/C4H12BO4.Na/c1-6-5(7-2,8-3)9-4;/h1-4H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
FKQWXHUCWQCDQG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471153
Melting Point
253-258
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471153
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)