Merck
ENAH65927724
Enamine
1,3-di-tert-butyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
299.37
MDL號碼:
Iupac Name
di-tert-butyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H25NO5/c1-14(2,3)20-12(18)10-9-16(8-7-11(10)17)13(19)21-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3
InChI 密鑰
YFNJAPJNRVUAOR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692310
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692310
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)