Merck
ENAH6591F4A5
Enamine
3-(3,4-difluorophenyl)furan-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
224.16
MDL號碼:
Iupac Name
3-(3,4-difluorophenyl)furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F2O3/c12-8-2-1-6(5-9(8)13)7-3-4-16-10(7)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI 密鑰
KVUYIFCLDNFODP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436173
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436173
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)