Merck
ENAH58168789
Enamine
3-chloro-N-methyl-2-nitroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.6
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-N-methyl-2-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-9-6-4-2-3-5(8)7(6)10(11)12/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
ZMBXPFROSLWNDZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431596
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431596
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)