Merck
ENAH58168721
Enamine
5-(1,3-dioxaindan-5-yl)pentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
222.24
MDL號碼:
mp
95-96
Iupac Name
5-(1,3-benzodioxol-5-yl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-7H,1-4,8H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
VSLFLWQBWGEPBW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7462313
Melting Point
95-96
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7462313
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)