Merck
ENAH5802EF3B
Enamine
4-(2-methoxyethanesulfonyl)morpholine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.27
MDL编号:
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)sulfonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO4S/c1-11-6-7-13(9,10)8-2-4-12-5-3-8/h2-7H2,1H3
InChI key
OWWGAONRUNBYBA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432830
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432830
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)