Merck
ENAH5802EBDD
Enamine
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
239.31
MDL编号:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-5-azaspiro[3.5]nonane-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-10(15)5-8-13(14)6-4-7-13/h4-9H2,1-3H3
InChI key
DHEKPBPJLHADKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437565
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437565
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)